Acide 2-bromo-p-toluique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H60413.03 H60413.06
H60413.03EA 55.2 EUR InStock
H60413.03 H60413.06
Acide 2-bromo-p-toluique ≥97%
Acide 2-bromo-p-toluique
Formule: C₈H₇BrO₂
MW: 215,05 g/mol
Point de fusion: 143…147 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00045797
Numéro CAS: 7697-27-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité