Bleu de bromophénol
Fournisseur: Cayman Chemical
14331-25 14331-50 14331-100
CAYM14331-25EA 76.2 EUR InStock
CAYM14331-25 CAYM14331-50 CAYM14331-100
Bleu de bromophénol
Bleu de bromophénol
Formule: C₁₉H₁₀Br₄O₅S
Point de fusion: 273 °C
Densité: 1 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00005875
Numéro CAS: 115-39-9
EINECS: 204-086-2
Merck Index: 13,01429
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité