Indole-4-carbonitrile ≥99%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H63391.03 H63391.06
H63391.03EA 40.8 EUR InStock
H63391.03 H63391.06
Indole-4-carbonitrile ≥99%
Indole-4-carbonitrile
Purity: 99% CAS No.: 16136-52-0 Molecular Formula: C9H6N2 Formula Weight: 142.16 Storage Temperature: -30°C to -10°C Physical Form: Solid Melting Point: 120-125° MDL No.: MFCD00152045
Formule: C₉H₆N₂
Point de fusion: 120…125 °C
Numéro MDL: MFCD00152045
Numéro CAS: 16136-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité