L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
2,3,5-Trifluoropyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
Fournisseur: TCI
Attention
T2778-25G T2778-5G
TCIAT2778-25GEA 334 EUR InStock
TCIAT2778-25G TCIAT2778-5G
2,3,5-Trifluoropyridine 98,0 GC_ASSAY_METHOD
2,3,5-Trifluoropyridine
Formule: C₅H₂F₃N
MW: 133.07 g/mol
Point d'ébullition: 102°C
Point d'éclair: 30°C
Numéro MDL: MFCD03001162
Numéro CAS: 76469-41-5
ONU: 1993
ADR: 3 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ed28881634d168cf4749caff302655848acbeca&vid=5ed28881634d168cf4749caff302655848acbeca&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité