3-Méthyladénine
Fournisseur: Cayman Chemical
13242-25 13242-50 13242-100
CAYM13242-25EA 56.8 EUR InStock
CAYM13242-25 CAYM13242-50 CAYM13242-100
3-Méthyladénine
3-Méthyladénine
Formule: C₆H₇N₅
Numéro MDL: MFCD00010531
Numéro CAS: 5142-23-4
EINECS: 225-908-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité