(R)-(-)-2-Amino-4-méthylpentane-1-ol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
L0236-5G L0236-1G
TCIAL0236-5GEA 124 EUR InStock
TCIAL0236-5G TCIAL0236-1G
(R)-(-)-2-Amino-4-méthylpentane-1-ol ≥97.0% (par GC, analyse par titration)
(R)-(-)-2-Amino-4-méthylpentane-1-ol
Formule: C₆H₁₅NO
Point d'ébullition: 194°C
Densité: 0,897 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 90°C
Numéro MDL: MFCD00004734
Numéro CAS: 53448-09-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ce3d7f380650d1169dbc28aed9d453d60266ed8d&vid=ce3d7f380650d1169dbc28aed9d453d60266ed8d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Optical purity (GC) min. 99.0 ee%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité