Chlorure de diméthylammonium
Fournisseur: LGC Standards PROMOCHEM
Attention
Synonyms: Diméthylamine chlorhydrateDiméthylammonium chlorure
PROOMM0056.06EA 802 EUR InStock
PROOMM0056.06
Chlorure de diméthylammonium
Chlorure de diméthylammonium
Formule: C₂H₈ClN
MW: 81,54 g/mol
Point de fusion: 170…173 °C
Numéro MDL: MFCD00012477
Numéro CAS: 506-59-2
EINECS: 208-046-5
Merck Index: 13,03255
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité