Dithiothreitol (Réactif de Cleland)
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: (R*,R*)-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diolDTT
RC-046EA 827 EUR InStock
RC-046
Dithiothreitol (Réactif de Cleland)
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154,25 g/mol
Point d'ébullition: ∼125 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 42…44 °C
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Refrigerator
Numéro MDL: MFCD00004877
Numéro CAS: 3483-12-3
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/19/2299819.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité