Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) 2 mol/l en solution aqueuse
Fournisseur: G Bioscienes
Synonyms: (R*,R*)-1,4-Dimercaptobutane-2,3-diolDTT
786-227EA 198 EUR InStock
786-227
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland) 2 mol/l en solution aqueuse
Dithiothreitol (DTT, Réactif de Cleland)
Formule: C₄H₁₀O₂S₂
MW: 154,25 g/mol
Numéro MDL: MFCD00004877
Numéro CAS: 3483-12-3
EINECS: 222-468-7
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/98/19/2299819.jpg
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité