Acide tétradécanedioïque ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: Tetradecanedioic acid, 1,12-Dodecanedicarboxylic acid
H60254.06 H60254.14
H60254.06EA 62.7 EUR InStock
H60254.06 H60254.14
Acide tétradécanedioïque ≥98%
Acide tétradécanedioïque
Formule: C₁₄H₂₆O₄
MW: 258,36 g/mol
Point d'ébullition: 407 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 124…127 °C
Densité: 1.108 g/cm³ (21 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002743
Numéro CAS: 821-38-5
EINECS: 212-476-9
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité