5-Fluoro-2-nitroaniline 97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H61806.06 H61806.14 H61806.22
H61806.06EA 40.6 EUR InStock
H61806.06 H61806.14 H61806.22
5-Fluoro-2-nitroaniline 97%
5-Fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156,12 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00034065
Numéro CAS: 2369-11-1
EINECS: 219-128-5
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité