1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzène 95%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloro-2-fluorobromobenzene
H61622.14 H61622.22
H61622.14EA 56 EUR InStock
H61622.14 H61622.22
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzène 95%
1-Bromo-3-chloro-2-fluorobenzène
Formule: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Point de fusion: 42…46 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03412182
Numéro CAS: 144584-65-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité