Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzène ≥97%

Fournisseur: Thermo Scientific
Danger

H61989.14EA 94.4 EUR InStock
H61989.14
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzène ≥97%
1-Chloro-2-fluoro-3-nitrobenzène


Formule: C₆H₃ClFNO₂
MW: 175,55 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00069417
Numéro CAS: 2106-49-2
EINECS: 218-285-7
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité