6-Méthyl-2-pyridone
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 6-Méthylpyridine-2-ol
MAYBSB01977EAEA 0 EUR InStock
MAYBSB01977EA MAYBSB01977EE MAYBSB01977.1
6-Méthyl-2-pyridone
6-Méthyl-2-pyridone
Formule: C₆H₇NO
MW: 109,13 g/mol
Point d'ébullition: 283…284 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 159…160 °C
Densité: 1,13 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00006279
Numéro CAS: 3279-76-3
EINECS: 221-919-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité