Acide (3,4-diméthylphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Dihydroxy(3,4-dimethylphenyl)borane, (3,4-Dimethylphenyl)metaboric acid, 3,4-Dimethylbenzeneboronic acid
D3110-5G D3110-1G
TCIAD3110-5GEA 164 EUR InStock
TCIAD3110-5G TCIAD3110-1G
Acide (3,4-diméthylphényl)métaborique (contains varying amounts of Anhydride)
Acide (3,4-diméthylphényl)métaborique
Formule: C₈H₁₁BO₂
MW: 149,98 g/mol
Numéro MDL: MFCD01009694
Numéro CAS: 55499-43-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=43b194c5dcb7a112ab4b0e524a7e1d523ce20cc0&vid=43b194c5dcb7a112ab4b0e524a7e1d523ce20cc0&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 97.0 to 114.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité