Ethidium bromure 10 mg/ml en solution aqueuse
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
J62282.ABEA 76.2 EUR InStock
J62282.AB
Ethidium bromure 10 mg/ml en solution aqueuse
Ethidium bromure
Formule: C₂₁H₂₀BrN₃
MW: 394,31 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011724
Numéro CAS: 1239-45-8
EINECS: 214-984-6
ONU: 2810
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité