4,4,4-Trifluorobutane-1-ol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
TCIAT2781-5GEA 96.8 EUR InStock
TCIAT2781-5G TCIAT2781-1G
4,4,4-Trifluorobutane-1-ol ≥98.0% (par GC)
4,4,4-Trifluorobutane-1-ol
Formule: C₄H₇F₃O
MW: 128,09 g/mol
Point d'ébullition: 125°C
Point d'éclair: 52°C
Numéro MDL: MFCD00041483
Numéro CAS: 461-18-7
ONU: 1987
ADR: 3,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/64/63/28996463.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité