4-Méthoxy-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
M2283-5G M2283-1G
TCIAM2283-5GEA 218 EUR InStock
TCIAM2283-5G TCIAM2283-1G
4-Méthoxy-3-nitropyridine ≥98.0% (par GC)
4-Méthoxy-3-nitropyridine
Formule: C₆H₆N₂O₃
Point d'ébullition: 127°C
Numéro MDL: MFCD00209661
Numéro CAS: 31872-62-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=177dc856bd610c19da5342d7a5d291ae71c87c28&vid=177dc856bd610c19da5342d7a5d291ae71c87c28&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 74.0 to 78.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité