Pourpre de bromocresol
Fournisseur: Bernd Kraft
Attention
21467.0900 21467.0801
KRAF21467.0900EA 40 EUR InStock
KRAF21467.0900 KRAF21467.0801
Pourpre de bromocresol
Pourpre de bromocresol
Formule: C₂₁H₁₆Br₂O₅S
Point de fusion: 242 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011681
Numéro CAS: 115-40-2
EINECS: 204-087-8
Merck Index: 13,01371
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité