Acide cis-4-isopropylcyclohexanecarboxylique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H62594.MD H62594.03 H62594.06
H62594.MDEA 83.5 EUR InStock
H62594.MD H62594.03 H62594.06
Acide cis-4-isopropylcyclohexanecarboxylique ≥97%
Acide cis-4-isopropylcyclohexanecarboxylique
Formule: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro CAS: 7084-93-7
EINECS: 230-385-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité