Fumarate de diméthyle
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: Fumaric acid dimethyl ester
14714-50 14714-100
CAYM14714-50EA 73.6 EUR InStock
CAYM14714-50 CAYM14714-100
Fumarate de diméthyle
Fumarate de diméthyle
Formule: C₆H₈O₄
MW: 144,13 g/mol
Point d'ébullition: 192 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 102 °C
Densité: 1.37 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00064438
Numéro CAS: 624-49-7
EINECS: 210-849-0
Merck Index: 13,04308
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité