Tungstène, toile métallique 40 mesh woven from 0.025mm (0.001in)
Fournisseur: Thermo Scientific
46412.FL 46412.GT
46412.FLEA 56.3 EUR InStock
46412.FL 46412.GT
Tungstène, toile métallique 40 mesh woven from 0.025mm (0.001in)
Tungstène
Formule: W
Point d'ébullition: 5660 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 3410 °C
Densité: 19 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00011461
Numéro CAS: 7440-33-7
EINECS: 231-143-9
Merck Index: 12,09945
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité