Fluoroacétate d'éthyle ≥98%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Fluoroacetic ethyl ester
H61340.09 H61340.18
H61340.09EA 39.5 EUR InStock
H61340.09 H61340.18
Fluoroacétate d'éthyle ≥98%
Fluoroacétate d'éthyle
Formule: C₄H₇FO₂
MW: 106,1 g/mol
Point d'ébullition: 119…120 °C
Densité: 1.093
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000450
Numéro CAS: 459-72-3
EINECS: 207-297-8
ONU: 2929
ADR: 6.1,II
Merck Index: 14,4167
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité