Trifluoromethanesulfonate de méthyle ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H61758.14 H61758.22
H61758.14EA 136 EUR InStock
H61758.14 H61758.22
Trifluoromethanesulfonate de méthyle ≥97%
Trifluoromethanesulfonate de méthyle
Formule: C₂H₃F₃O₃S
MW: 164,11 g/mol
Point d'ébullition: 99 °C
Densité: 1.500
Point d'éclair: 38 °C (100 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000409
Numéro CAS: 333-27-7
EINECS: 206-371-7
ONU: 2920
ADR: 8,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité