4-Aminobenzohydrazide
Fournisseur: Cayman Chemical
CAYM14845-500EA 65.8 EUR InStock
CAYM14845-500 CAYM14845-1
4-Aminobenzohydrazide
4-Aminobenzohydrazide
Formule: C₇H₉N₃O
MW: 151,17 g/mol
Point d'ébullition: 378 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 280…283 °C
Numéro MDL: MFCD00007606
Numéro CAS: 5351-17-7
EINECS: 226-324-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité