Acide 3-fluorosalicylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0845-5G F0845-1G
TCIAF0845-5GEA 189 EUR InStock
TCIAF0845-5G TCIAF0845-1G
Acide 3-fluorosalicylique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-fluorosalicylique
Formule: C₇H₅FO₃
Numéro MDL: MFCD00153167
Numéro CAS: 341-27-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=28d614d7fb733ed17338e68fc27b953726b69ee5&vid=28d614d7fb733ed17338e68fc27b953726b69ee5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 146.0 to 150.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité