1-Fluoro-2-ethynylbenzène ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Fluorophenyl)ethyne, 1-Ethynyl-2-fluorobenzene, (2-Fluorophenyl)acetylene
H60596.MD H60596.03
H60596.MDEA 45.5 EUR InStock
H60596.MD H60596.03
1-Fluoro-2-ethynylbenzène ≥97%
1-Fluoro-2-ethynylbenzène
Formule: C₈H₅F
MW: 120,13 g/mol
Point d'ébullition: 150 °C
Densité: 1.060
Point d'éclair: 37 °C (99 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00799540
Numéro CAS: 766-49-4
ONU: 1993
ADR: 3,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité