Chlorure de 2-fluoro-6-(trifluorométhyl)benzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoylchloride
F0765-5G F0765-1G
TCIAF0765-5GEA 266 EUR InStock
TCIAF0765-5G TCIAF0765-1G
Chlorure de 2-fluoro-6-(trifluorométhyl)benzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 2-fluoro-6-(trifluorométhyl)benzoyle
Formule: C₈H₃ClF₄O
MW: 226,56 g/mol
Point d'ébullition: 193 - 195 °C (1013 hPa)
Densité: 1,465 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 82°C
Numéro MDL: MFCD00061160
Numéro CAS: 109227-12-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c117bed4a59af2a1d3cfae78f78d3031e765985a&vid=c117bed4a59af2a1d3cfae78f78d3031e765985a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité