Chlorure de 3-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
F0767-1G F0767-5G
TCIAF0767-1GEA 35.2 EUR InStock
TCIAF0767-1G TCIAF0767-5G
Chlorure de 3-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 3-fluoro-5-(trifluorométhyl)benzoyle
Formule: C₈H₃ClF₄O
MW: 226,56 g/mol
Point d'ébullition: 119 °C (1013 hPa)
Densité: 1,482 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 74°C
Numéro MDL: MFCD00061157
Numéro CAS: 171243-30-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27e4aaf5883cb717fc6a04ae25f884a8fa4bc835&vid=27e4aaf5883cb717fc6a04ae25f884a8fa4bc835&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light red to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité