Chlorure de 4-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
F0659-1G F0659-5G
TCIAF0659-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAF0659-1G TCIAF0659-5G
Chlorure de 4-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzoyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-fluoro-3-(trifluorométhyl)benzoyle
Formule: C₈H₃ClF₄O
MW: 226,56 g/mol
Point d'ébullition: 90°C
Densité: 1,493 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00061159
Numéro CAS: 67515-56-4
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e95fec51fa8b1e160d0a8139fdb809f9def2ac1&vid=2e95fec51fa8b1e160d0a8139fdb809f9def2ac1&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité