Acide 4-nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Nitro-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
H61452.03 H61452.06
H61452.03EA 61.6 EUR InStock
H61452.03 H61452.06
Acide 4-nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluique ≥97%
Acide 4-nitro-α,α,α-trifluoro-o-toluique
Formule: C₈H₄F₃NO₄
MW: 235,12 g/mol
Point de fusion: 128…132 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04039246
Numéro CAS: 320-37-6
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité