1,1,1,3,5,5,5-Heptaméthyltrisiloxane ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: 3H-Heptaméthyltrisiloxane
H60586.ADEA 150 EUR InStock
H60586.AD
1,1,1,3,5,5,5-Heptaméthyltrisiloxane ≥97%
1,1,1,3,5,5,5-Heptaméthyltrisiloxane
Formule: C₇H₂₂O₂Si₃
MW: 222,51 g/mol
Point d'ébullition: 142 °C
Densité: 0,819
Point d'éclair: 22 °C (72 °F)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00048000
Numéro CAS: 1873-88-7
EINECS: 217-496-1
ONU: 1993
ADR: 3,II
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité