3-Chloro-4-(trifluorométhoxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
C2528-5G C2528-25G
TCIAC2528-5GEA 44 EUR InStock
TCIAC2528-5G TCIAC2528-25G
3-Chloro-4-(trifluorométhoxy)aniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3-Chloro-4-(trifluorométhoxy)aniline
Formule: C₇H₅ClF₃NO
MW: 211,57 g/mol
Point d'ébullition: 241 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 29…30 °C
Densité: 1,454 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00190126
Numéro CAS: 64628-73-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=75485df5882e97b4de22f497555be47c9ced935d&vid=75485df5882e97b4de22f497555be47c9ced935d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité