Melamine monomère ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI EUROPE
Attention
Synonyms: 2,4,6-Triamino-s-triazine2,4,6-Triamino-1,3,5-triazine
TCIAT0337-500GEA 24.2 EUR InStock
TCIAT0337-500G TCIAT0337-25G
Melamine monomère ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Melamine
Formule: C₃H₆N₆
MW: 126,12 g/mol
Numéro MDL: MFCD00006055
Numéro CAS: 108-78-1
EINECS: 203-615-4
Merck Index: 13,05834
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/46/23/28994623.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité