1,5-Diphénylcarbazone
Fournisseur: Thermo Scientific
H60336.14EA 527 EUR InStock
H60336.14 H60336.06
1,5-Diphénylcarbazone
1,5-Diphénylcarbazone
Formule: C₁₃H₁₂N₄O
MW: 240,26 g/mol
Point d'ébullition: 440 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 119…123 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00003024
Numéro CAS: 538-62-5
Merck Index: 12,03380
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité