4-Fluorobenzoylacétonitrile ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61988.03
H61988.03EA 41.4 EUR InStock
H61988.03
4-Fluorobenzoylacétonitrile ≥97%
4-Fluorobenzoylacétonitrile
Purity: 97% CAS No.: 4640-67-9 Molecular Formula: C9H6FNO2 Formula Weight: 163.15 Physical Form: Solid Appearance: Off-white to pale yellow Melting Point: 84-88° UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00662062
Formule: C₉H₆FNO
Point de fusion: 84…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00662062
Numéro CAS: 4640-67-9
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité