2-Chlorobenzoylacétonitrile ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(2-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile
C2580-5G C2580-25G
TCIAC2580-5GEA 108 EUR InStock
TCIAC2580-5G TCIAC2580-25G
2-Chlorobenzoylacétonitrile ≥97.0% (par GC)
2-Chlorobenzoylacétonitrile
Formule: C₉H₆ClNO
MW: 179,61 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00051624
Numéro CAS: 40018-25-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=88fa617cfc23412e48677d3bfb2259193a4a4375&vid=88fa617cfc23412e48677d3bfb2259193a4a4375&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 56.0 to 60.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité