2,4-Dibromothiazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
H60230.03 H60230.06
H60230.03EA 72.6 EUR InStock
H60230.03 H60230.06
2,4-Dibromothiazole ≥97%
2,4-Dibromothiazole
Formule: C₃HBr₂NS
Point de fusion: 80…84 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01318994
Numéro CAS: 4175-77-3
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité