5-Fluorouracile
Fournisseur: Cayman Chemical
Synonyms: Fluorouracile5-FU
CAYM14416-50EA 470 EUR InStock
CAYM14416-50 CAYM14416-10 CAYM14416-5 CAYM14416-25
5-Fluorouracile
5-Fluorouracile
Formule: C₄H₃FN₂O₂
MW: 130,08 g/mol
Point d'ébullition: 347 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 282…283 °C
Température de stockage: Ambient
Numéro MDL: MFCD00006018
Numéro CAS: 51-21-8
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,04208
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité