Acide 3-(4-méthylphényl)propionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 3-(4-Methylphenyl)propanoic acid, 3-(4-Methylphenyl)propionic acid, 3-(p-Tolyl)propionic Acid
T2797-25G T2797-5G
TCIAT2797-25GEA 374 EUR InStock
TCIAT2797-25G TCIAT2797-5G
Acide 3-(4-méthylphényl)propionique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 3-(4-méthylphényl)propionique
Formule: C₁₀H₁₂O₂
MW: 164,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016561
Numéro CAS: 1505-50-6
EINECS: 216-132-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c21e00919f74283b3e23a36198ecd9469d92050a&vid=c21e00919f74283b3e23a36198ecd9469d92050a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystaline
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 114.0 to 118.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité