Propidium iodure
Fournisseur: Cayman Chemical
Attention
14289-10 14289-25 14289-50 14289-100
CAYM14289-10EA 55.5 EUR InStock
CAYM14289-10 CAYM14289-25 CAYM14289-50 CAYM14289-100
Propidium iodure
Propidium iodure
Formule: C₂₇H₃₄I₂N₄
Numéro MDL: MFCD00011921
Numéro CAS: 25535-16-4
EINECS: 247-081-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité