3-Hydroxy-5-méthylisoxazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Hymexazol
H1348-5G H1348-25G
TCIAH1348-5GEA 37.4 EUR InStock
TCIAH1348-5G TCIAH1348-25G
3-Hydroxy-5-méthylisoxazole ≥98.0% (par GC)
3-Hydroxy-5-méthylisoxazole
Formule: C₄H₅NO₂
MW: 99,09 g/mol
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD00144468
Numéro CAS: 10004-44-1
EINECS: 233-000-6
Merck Index: 14,04856
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0711943a821418de622e8c967681dce494ff0925&vid=0711943a821418de622e8c967681dce494ff0925&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 84.0 to 88.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité