Chlorure de 4-bromo-3-fluorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
B3835-5G B3835-1G
TCIAB3835-5GEA 244 EUR InStock
TCIAB3835-5G TCIAB3835-1G
Chlorure de 4-bromo-3-fluorobenzènesulfonyle ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Chlorure de 4-bromo-3-fluorobenzènesulfonyle
Formule: C₆H₃BrClFO₂S
Point d'ébullition: 217 - 218 °C (1013 hPa)
Densité: 1,85 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD03094150
Numéro CAS: 351003-51-5
ONU: 3265
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=279c9a0a005d36d6da46fd3076e9f8c9998c4418&vid=279c9a0a005d36d6da46fd3076e9f8c9998c4418&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light orange to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité