5-Méthyltétrazole ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H60248.06EA 61.4 EUR InStock
H60248.06 H60248.14
5-Méthyltétrazole ≥97%
5-Méthyltétrazole
Formule: C₂H₄N₄
MW: 84,08 g/mol
Point de fusion: 142…146 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00185824
Numéro CAS: 4076-36-2
EINECS: 218-746-2
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité