Alcool 4-bromo-2,6-difluorobenzylique ≥97%
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
H61623.03EA 41.5 EUR InStock
H61623.03 H61623.06
Alcool 4-bromo-2,6-difluorobenzylique ≥97%
Alcool 4-bromo-2,6-difluorobenzylique
Formule: C₇H₅BrF₂O
MW: 223,02 g/mol
Point de fusion: 76…81 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03094461
Numéro CAS: 162744-59-4
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité