2-Phénylpipéridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
P2005-1G P2005-5G
TCIAP2005-1GEA 96.8 EUR InStock
TCIAP2005-1G TCIAP2005-5G
2-Phénylpipéridine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Phénylpipéridine
Formule: C₁₁H₁₅N
MW: 161,25 g/mol
Point d'ébullition: 112°C
Numéro MDL: MFCD00270125
Numéro CAS: 3466-80-6
EINECS: 222-422-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=253f70533612c489430d6a2708e205b7b764fd80&vid=253f70533612c489430d6a2708e205b7b764fd80&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité