3-Phénylpipéridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
P2006-5G P2006-1G
TCIAP2006-5GEA 323 EUR InStock
TCIAP2006-5G TCIAP2006-1G
3-Phénylpipéridine ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Phénylpipéridine
Formule: C₁₁H₁₅N
MW: 161,25 g/mol
Point d'ébullition: 126°C
Point de fusion: 15°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00804860
Numéro CAS: 3973-62-4
EINECS: 223-602-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8529d4a6bf8174cf7ae949a782a88a3bf5d2073a&vid=8529d4a6bf8174cf7ae949a782a88a3bf5d2073a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité