Baryum chlorure 1 g/l, VOLUSOL® pour hydrométrie
Fournisseur: VWR Chemicals
Synonyms: Chlorure de baryum
30594.298EA 57.9 EUR InStock
30594.298
Baryum chlorure 1 g/l, VOLUSOL® pour hydrométrie
Baryum chlorure
Formule: BaCl₂
MW: 208,24 g/mol
Numéro MDL: MFCD00003445
Numéro CAS: 10361-37-2
EINECS: 241-234-5
ONU: 3287
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Titre (complexométrique, calculé sur substance calcinée) Min 99 %
Perte à la calcination (1000°C) Max 1,0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité