Colchicine ≥97.0% (par HPLC) (contains 5% Ethyl Acetate at maximum)
Fournisseur: TCI
Danger
C0380-5G C0380-500MG
TCIAC0380-5GEA 262 EUR InStock
TCIAC0380-5G TCIAC0380-500MG
Colchicine ≥97.0% (par HPLC) (contains 5% Ethyl Acetate at maximum)
Colchicine
Formule: C₂₂H₂₅NO₆
Point de fusion: 154…156 °C
Densité: 1,32 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078484
Numéro CAS: 64-86-8
EINECS: 200-598-5
ONU: 1544
ADR: 6.1,III
Merck Index: 14,02471
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2fe9c85ba71f6cdab2382a1d99d970b4be7a6f31&vid=2fe9c85ba71f6cdab2382a1d99d970b4be7a6f31&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 95.0 % (calcd.on dried substance)
Specific rotation [a]20/D -230 to -245 deg (C=1, EtOH)
Drying loss max. 5.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité