Réactif de Patton et Reeder (1:100) dilué avec K₂SO₄
Fournisseur: TCI
Attention
H0250-1G H0250-25G
TCIAH0250-1GEA 17.6 EUR InStock
TCIAH0250-1G TCIAH0250-25G
Réactif de Patton et Reeder (1:100) dilué avec K₂SO₄
Réactif de Patton et Reeder
Formule: C₂₁H₁₄N₂O₇S
Point de fusion: 300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004078
Numéro CAS: 3737-95-9
EINECS: 223-117-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0fe3689247db21cc8a5ce8e89421ae6d3b38417&vid=f8cf44dec59adc9ca98995955e0bad73a02ccf7e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Dark red to Dark purple to Dark blue powder to crystaline
Absorbance 0.600 to 0.800 (Methanol, 550.0 to 560.0 nm)
Sensitiveness Colorimetric Test : Turn Purple with Calcium and turn Blue by adding EDTA 2Na
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité